Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP plus Suppressor Substrate Solution
Código de producto. 11819280 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11819280 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11819280 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34070
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4-cloro-3'-indolifosfato para la detección cromogénica de sondas de fosfatasa alcalina.
Los sustratos NBT y BCIP Thermo Scientific™ Pierce son polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4 -cloro-3'-indolfosfato para tinción de transferencia cromogénica e IHQ con sondas de fosfatasa alcalina.
La combinación de NBT (cloruro de nitroazul de tetrazolio) y BCIP (sal de p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato) produce un precipitado de color negro morado intenso e insoluble al reaccionar con la fosfatasa alcalina, un conjugado enzimático popular para sondas de anticuerpos. Los polvos de NBT y BCIP de Pierce están disponibles individualmente y en dos soluciones prácticas y listas para su uso (con y sin un supresor de levamisol de actividad de fosfatasa endógena).
Características destacadas:
  • Sustrato de AP: para la detección de actividad de la fosfatasa alcalina en medios sólidos, incluidas membranas de nitrocelulosa y PVDF, así como muestras de tejido fijado
  • Cromogénico: no necesita ningún equipo especial para su visualización; produce un precipitado de color negro morado que es fácil de fotografiar
  • Opciones de envasado: escoja los polvos de NBT y BCIP individuales, o las soluciones preformuladas y listas para su uso con o sin supresor levamisol
NBT/BCIP 1-Step™
  • Ideales para aplicaciones en inmunotransferencia
  • Variabilidad mínima entre ensayos
Supresor 1-Step NBT/BCIP Plus
  • Ideal para tinción de tejidos analizados con fosfatasa alcalina de intestino de ternera sin la interferencia causada por fosfatasas endógenas
  • Contiene levamisol 1 mM para inhibir la actividad fosfatasa endógena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de sustrato supresor Plus NBT/BCIP 1-Step Pierce
Tipo de producto Solución de sustrato y sustrato supresor
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos 1-Step
Cantidad 100 ml
Substrate Fosfatasa alcalina
Reactividad Fosfatasa alcalina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.