Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MS-Compatible Magnetic IP Kits
Código de producto. 15312627 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Partículas magnéticas de estreptavidina
Partículas magnéticas de proteína A/G
Tamaño de la unidad:
40 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15312627 Partículas magnéticas de proteína A/G 40 reacciones
15302627 Partículas magnéticas de estreptavidina 40 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 15312627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90409
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Consiga inmunoprecipitación y coinmunoprecipitación compatibles y altamente eficientes de antígenos objetivo para el análisis posterior de LC-MS mediante kits de IP magnéticos compatibles con MS Thermo Scientific Pierce con partículas magnéticas de estreptavidina o proteína A/G.
La inmunoprecipitación suele ser necesaria para la detección y cuantificación de proteínas de baja abundancia o eventos de señalización raros. El análisis de espectrometría de masas se basa en dos métodos para la detección de proteínas de baja abundancia: monitorización de reacciones individuales (SRM) y monitorización de reacciones paralelas (PRM), que permiten el aislamiento, la programación y la cuantificación de péptidos proteotípicos seleccionados. Estos kits de IP se han optimizado para una inmunoprecipitación y coinmunoprecipitación eficaces de las proteínas objetivo, y son directamente compatibles con la preparación y el análisis de muestras de MS posteriores.
Compatible con MS: reactivos directamente compatibles con la digestión de péptidos en solución
Sensible: el procedimiento enriquece con éxito las proteínas de baja abundancia (rango de ng bajo)
Bajo fondo: las muestras enriquecidas contienen residuos mínimos de detergente
Contaminación de anticuerpos reducida: la biotinilación de anticuerpos con enriquecimiento de estreptavidina reduce la contaminación en el eluato en comparación con otros métodos IP
Resistente: el procedimiento y los reactivos se han verificado con numerosos objetivos para garantizar un enriquecimiento constante de proteínas de baja abundancia (rango de ng) con al menos dos péptidos identificados por proteína.
El kit de IP magnético compatible con Pierce MS de Thermo Scientific (proteína A/G) utiliza partículas magnéticas de proteína A/G Pierce de alta calidad para proporcionar una mayor flexibilidad de captura de anticuerpos que la proteína A o G sola. El kit de IP magnético compatible con MS Thermo Scientific Pierce (estreptavidina) utiliza partículas magnéticas de estreptavidina Pierce de alta calidad para su uso con anticuerpos biotinilados, que se pueden adquirir comercialmente o etiquetados con el kit de biotinilación de anticuerpos Pierce para IP. Después del procedimiento de inmunoprecipitación, la fracción de elución enriquecida con objetivo está lista para la digestión tríptica en solución para el análisis de LC-MS sin necesidad de purificación de gel, eliminación de detergente o desalinización. Además, los reactivos y los procedimientos se han validado mediante separación magnética manual y automatizada.
Aplicaciones
• Enriquecimiento de objetivos de baja abundancia para mejorar la sensibilidad a la MS
• Identificación de proteínas objetivo que no son detectables mediante western blotting
• Cuantificación de proteínas objetivo mediante análisis de LC-MS
• Detección de anticuerpos para IP-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Partículas magnéticas de proteína A/G
Para utilizar con (equipo) Kingfisher™ Flex, soporte magnético
Tipo de producto Kit IP magnético
Línea de productos Pierce
Suficiente para 40 reacciones
Contenido y almacenamiento Partículas magnéticas de proteína A/G,1 ml
Tampón de lisis celular IP-MS, 100 ml
Tampón de lavado a IP-MS, 75 ml
Tampón de lavado B IP-MS, 40 ml
Tampón de elución IP-MS, 6 ml
MgCl2 (1 m), 0,75 ml
Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C).
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final proteína
Método de detección Espectrometría de masas
Formato Kit
Paso del flujo de trabajo Enriquecimiento de muestras
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Espectrometría de masas