Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits de preparación Thermo Scientific™ Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 utilizan la ficina inmovilizada para digerir de forma eficaz la IgG de ratón1 en fragmentos Fab o F(ab')2 en función de las condiciones de reacción seleccionadas.
Características destacadas:
Productos de digestión sin enzimas: la ficina inmovilizada (resina de agarosa granulada) permite controlar la reacción de digestión y eliminar por completo los fragmentos de anticuerpos derivados de la proteasa.
Optimizado para IgG de ratón1: el procedimiento del kit está específicamente optimizado para anticuerpos monoclonales IgG1 de ratón, y proporciona el mejor rendimiento posible para esta subclase de anticuerpos.
Gran capacidad: el kit permite digerir y purificar hasta 4 mg de IgG a la vez. Utilice el kit de tamaño estándar para fragmentar de 0,25 a 4 mg de IgG, y el microkit para fragmentar de 25 a 250 μg de IgG.
Completos y fácil de usar: los kits incluyen todos los reactivos, columnas de centrifugación y accesorios necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos.
Incluye:
Resina de agarosa-ficina, cisteína, tampón de digestión, columnas de proteína A con tampones de elución y unión, columnas de centrifugación y desalado y accesorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 0,25 a 4 mg de IgG • Agarosa de ficina Pierce, 2,5 ml • 1 g de cisteína-HCl • Tampón de digestión IgG1 de ratón, 120 ml • 1 columna de centrifugación NAb de proteína A Plus, 1 ml • Tampón de unión a proteína A, 120 ml • Tampón de elución IgG 120 ml • 10 columnas de centrifugación desaladoras de Zeba MWCO de 7000, 2 ml • 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml • 30 tubos de microcentrífuga 2 ml Almacenar a 4–8 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 2,5 ml |
Seguridad y manipulación
- Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate