Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit
Código de producto. 10721965 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10721965 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una 1 set
1 options
Código de producto. 10721965 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Digestión eficiente de anticuerpos IgG1 de ratón en fragmentos Fab o F(ab')2 con proteasa ficina inmovilizada.
Los kits de preparación Thermo Scientific™ Pierce Mouse IgG1; Fab and F(ab')2 utilizan la ficina inmovilizada para digerir de forma eficaz la IgG1 de ratón en fragmentos Fab o F(ab')2, en función de las condiciones de reacción seleccionadas.
Los kits utilizan la proteasa ficina para digerir enzimáticamente la porción Fc de la IgG completa para producir los fragmentos Fab o F(ab)2. Puesto que la proteasa ficina se proporciona inmovilizada como resina de agarosa en gránulos, la reacción de digestión se detiene fácilmente al extraer la resina de la solución de IgG; como resultado, se obtienen productos de digestión sin enzimas. Gracias a un procedimiento optimizado, a un desalado de alto rendimiento y a las columnas de centrifugación de proteína A, estos kits son fáciles de usar.
Características destacadas:
  • Productos de digestión sin enzimas: la ficina inmovilizada (resina de agarosa granulada) permite controlar la reacción de digestión y eliminar por completo los fragmentos de anticuerpos derivados de la proteasa.
  • Optimizado para IgG de ratón1: el procedimiento del kit está específicamente optimizado para anticuerpos monoclonales IgG1 de ratón, y proporciona el mejor rendimiento posible para esta subclase de anticuerpos.
  • Gran capacidad: el kit permite digerir y purificar hasta 4 mg de IgG a la vez. Utilice el kit de tamaño estándar para fragmentar de 0,25 a 4 mg de IgG, y el microkit para fragmentar de 25 a 250 μg de IgG.
  • Completos y fácil de usar: los kits incluyen todos los reactivos, columnas de centrifugación y accesorios necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos.
Incluye:
Resina de agarosa-ficina, cisteína, tampón de digestión, columnas de proteína A con tampones de elución y unión, columnas de centrifugación y desalado y accesorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 25 a 250 μg de IgG
• Agarosa de ficina Pierce de 0,8 ml
•1 g de cisteína-HCl
• Tampón de digestión IgG1 de ratón, 120 ml
• 2 columnas de centrifugación NAb de proteína A Plus, 0,2 ml
• Tampón de unión a proteína A, 50 ml
• Tampón de elución IgG de 50 ml
• 10 columnas desaladoras de centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 0,5 ml
• 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml
• 30 tubos de microcentrífugas, 2 ml
Almacenar a 4–8 °C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una