Learn More
Descrizione
Resinas y kit de avidina monomérica Thermo Scientific™ Pierce para la unión suave y reversible y la purificación de proteínas biotiniladas.
Con avidina o estreptavidina típica, la afinidad de unión de la biotina (Kd = 10-15M) es tan grande que la purificación con estos medios tradicionales requiere de condiciones desnaturalizantes para la elución, como 8 M de guanidina·HCl con pH 1,5 o la ebullición en tampón de carga de muestra reductor para SDS-PAGE. Además de los efectos adversos sobre la proteína biotinilada de interés, estas duras condiciones de elución suelen causar la aparición de proteínas extrañas (es decir, subunidades de avidina o estreptavidina) que se eliminan de la resina y se eluyen conjuntamente con el producto de purificación deseado. En contraste, cuando la avidina se acopla a una resina (por ejemplo, agarosa granulada entrecruzada o resina UltraLink) como monómero de la subunidad, mantiene su especificidad para la biotina aunque su afinidad de unión con biotina disminuye a un nivel (Kd = 10-8M) que genera la elución subsiguiente.
Características destacadas:
No desnaturalizante: purifica los productos biotinilados utilizando condiciones de elución suaves (2 mM de biotina libre).
Reutilizable: la agarosa avidina monomérica reutilizable puede regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces, con una pérdida marginal en la capacidad de unión de biotina (disminución de aproximadamente el 2,5 % por regeneración).
Específica: conserva la especificidad de la unión de biotina y la baja unión no específica de la avidina nativa.
Flexible: permite enlazar muestras de forma flexible en una variedad de tampones fisiológicos y eluirlas con 0,1 M de glicina o por competición con 2 mM de biotina.
Buena capacidad de unión: superior a 1,2 mg de BSA biotinilada por ml de resina.
Práctica: puede adquirir agarosa o resinas UltraLink™ por separado o un kit completo de purificación con columnas preempaquetadas y tampones.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa y el kit se basan en gránulos de agarosa entrecruzados al 4 %.
- La resina UltraLink es un soporte de acrilamida (soporte biológico UltraLink).
Incluye:
El kit contiene una columna preenvasada de agarosa avidina monomérica y tampones de unión y elución.
Specifica
Specifica
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 10 ml |
| Objetivo | Molécula marcada con biotina |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Avidina |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
| Capacidad de unión | ≥ 1,2 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.