Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomeric Avidin UltraLink™ Resin
Código de producto. 11899400 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11899400 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11899400 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53146
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Una de forma reversible proteínas biotiniladas y otros ligandos con monómeros de avidina acoplados covalentemente como subunidades individuales en resinas granuladas.
Resinas y kit de avidina monomérica Thermo Scientific™ Pierce para la unión suave y reversible y la purificación de proteínas biotiniladas.
Las resinas y el kit de avidina monomérica Pierce los únicos soportes de unión de biotina que posibilitan la purificación por afinidad no desnaturalizante de moléculas biotiniladas. La proteína de avidina monomérica inmovilizada se une a biotina con alta especificidad y moderada afinidad, lo que permite el lavado y eliminación de las moléculas que no son de biotina, y que las moléculas unidas marcada con biotina se puedan eluir competitivamente utilizando 2 mM de biotina en una solución salina tamponada con fosfato (PBS). La técnica facilita las condiciones de elución más suaves para la purificación de proteínas biotiniladas y evita tanto la contaminación como los demás problemas asociados con los métodos de avidina y estreptavidina tradicionales. De esta manera, se puede regenerar la columna de avidina monomérica con 0,1 M de glicina para eliminar la columna de biotina unida residual sin perder la capacidad para unir otra muestra biotinilada.
Con avidina o estreptavidina típica, la afinidad de unión de la biotina (Kd = 10-15M) es tan grande que la purificación con estos medios tradicionales requiere de condiciones desnaturalizantes para la elución, como 8 M de guanidina·HCl con pH 1,5 o la ebullición en tampón de carga de muestra reductor para SDS-PAGE. Además de los efectos adversos sobre la proteína biotinilada de interés, estas duras condiciones de elución suelen causar la aparición de proteínas extrañas (es decir, subunidades de avidina o estreptavidina) que se eliminan de la resina y se eluyen conjuntamente con el producto de purificación deseado. En contraste, cuando la avidina se acopla a una resina (por ejemplo, agarosa granulada entrecruzada o resina UltraLink) como monómero de la subunidad, mantiene su especificidad para la biotina aunque su afinidad de unión con biotina disminuye a un nivel (Kd = 10-8M) que genera la elución subsiguiente.
Características destacadas:
  • No desnaturalizante: purifica los productos biotinilados utilizando condiciones de elución suaves (2 mM de biotina libre).
  • Reutilizable: la agarosa avidina monomérica reutilizable puede regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces, con una pérdida marginal en la capacidad de unión de biotina (disminución de aproximadamente el 2,5 % por regeneración).
  • Específica: conserva la especificidad de la unión de biotina y la baja unión no específica de la avidina nativa.
  • Flexible: permite enlazar muestras de forma flexible en una variedad de tampones fisiológicos y eluirlas con 0,1 M de glicina o por competición con 2 mM de biotina.
  • Buena capacidad de unión: superior a 1,2 mg de BSA biotinilada por ml de resina.
  • Práctica: puede adquirir agarosa o resinas UltraLink™ por separado o un kit completo de purificación con columnas preempaquetadas y tampones.
Características específicas del producto:
  • Las resinas de agarosa y el kit se basan en gránulos de agarosa entrecruzados al 4 %.
  • La resina UltraLink es un soporte de acrilamida (soporte biológico UltraLink).
Incluye:
El kit contiene una columna preenvasada de agarosa avidina monomérica y tampones de unión y elución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Resina Thermo Scientific Pierce UltraLink avidina monomérica
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce, UltraLink
Cantidad 5 ml
Objetivo Molécula marcada con biotina
Tipo Resina
Fase estacionaria Avidina
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina UltraLink™