Descripción
Resinas y kit de avidina monomérica Thermo Scientific™ Pierce para la unión suave y reversible y la purificación de proteínas biotiniladas.
Con avidina o estreptavidina típica, la afinidad de unión de la biotina (Kd = 10-15M) es tan grande que la purificación con estos medios tradicionales requiere de condiciones desnaturalizantes para la elución, como 8 M de guanidina·HCl con pH 1,5 o la ebullición en tampón de carga de muestra reductor para SDS-PAGE. Además de los efectos adversos sobre la proteína biotinilada de interés, estas duras condiciones de elución suelen causar la aparición de proteínas extrañas (es decir, subunidades de avidina o estreptavidina) que se eliminan de la resina y se eluyen conjuntamente con el producto de purificación deseado. En contraste, cuando la avidina se acopla a una resina (por ejemplo, agarosa granulada entrecruzada o resina UltraLink) como monómero de la subunidad, mantiene su especificidad para la biotina aunque su afinidad de unión con biotina disminuye a un nivel (Kd = 10-8M) que genera la elución subsiguiente.
Características destacadas:
No desnaturalizante: purifica los productos biotinilados utilizando condiciones de elución suaves (2 mM de biotina libre).
Reutilizable: la agarosa avidina monomérica reutilizable puede regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces, con una pérdida marginal en la capacidad de unión de biotina (disminución de aproximadamente el 2,5 % por regeneración).
Específica: conserva la especificidad de la unión de biotina y la baja unión no específica de la avidina nativa.
Flexible: permite enlazar muestras de forma flexible en una variedad de tampones fisiológicos y eluirlas con 0,1 M de glicina o por competición con 2 mM de biotina.
Buena capacidad de unión: superior a 1,2 mg de BSA biotinilada por ml de resina.
Práctica: puede adquirir agarosa o resinas UltraLink™ por separado o un kit completo de purificación con columnas preempaquetadas y tampones.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa y el kit se basan en gránulos de agarosa entrecruzados al 4 %.
- La resina UltraLink es un soporte de acrilamida (soporte biológico UltraLink).
Incluye:
El kit contiene una columna preenvasada de agarosa avidina monomérica y tampones de unión y elución.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de agarosa avidina monomérica Pierce, 2 ml |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Enlace ≥2,4 mg BSA biotinilada por columna • Columna de avidina Pierce Monomeric, 2 ml, 1 columna • Paquete PBS (hace 500 ml), 1 paquete • Tampones de unión y elución de biotina, 200 ml • Tampón de regeneración, 250 ml • Columna de accesorios Almacenar el kit a 4°C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit de 1 columna |
| Objetivo | Molécula marcada con biotina |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Avidina |
| Formato | Columna de flujo por gravedad |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |