Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Código de producto. 11871335 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11871335 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 11871335 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23011
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Metanetiosulfonato de metilo (CAS 2949-92-0); bloquea de forma reversible las cisteínas (grupos sulfhidrilo) para facilitar el estudio de la activación enzimática y las funciones de las proteínas.
El MMTS Thermo Scientific™ Pierce es metanetiosulfonato de metilo, un compuesto pequeño que permite bloquear de forma reversible las cisteínas y otros grupos sulfhidrilo para facilitar el estudio de la activación enzimática y otras funciones proteicas.
Características destacadas:
  • Convierte los grupos -SH a -S-S-CH3
  • Líquido con una densidad de 1337 (10 M, ∽150 μl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Tiol
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Etiqueta o tinte Grupo no reactivo
Tipo de etiqueta Grupos de bloqueo
Línea de productos Pierce
Fracción reactiva Tiol
Formulario Líquido
Cantidad 200 mg
Tipo de producto Metil metanosulfonato
compliance-icons
Nombre del producto
  • MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonothioicacid