Learn More
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue
Código de producto. 10521294 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
115 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
10521294 115 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10521294 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89801
Aísle las mitocondrias intactas de muestras de tejidos blandos y duros en aproximadamente una hora con este versátil kit de fraccionamiento de sobremesa basado en microcentrífugas.
Aísle las mitocondrias intactas de muestras de tejido blando y duro en aproximadamente una hora con el kit de aislamiento de mitocondrias Thermo Scientific™ para tejidos.
El kit ofrece dos métodos para el aislamiento de la mitocondria. El primer método utiliza un procedimiento exclusivo basado en reactivos que permite procesar varias muestras al mismo tiempo. El segundo método se basa en la homogeneización Dounce tradicional para la interrupción del tejido y el posterior aislamiento de los orgánulos. Los dos procedimientos utilizan la centrifugación diferencial para separar la mitocondria intacta con una microcentrífuga de sobremesa y completan el proceso en menos de 60 minutos. Por otra parte, ambos procedimientos se han optimizado para obtener la máxima cantidad de mitocondria con el mínimo daño a su integridad. Las mitocondrias aisladas se pueden utilizar en una serie de aplicaciones posteriores, como el Western blot de 1D y 2D y el perfilado de proteínas mediante espectroscopia de masas.
Características destacadas:
  • Rápido y cómodo: aísle mitocondrias intactas en menos de 60 minutos.
  • Versátil: ofrece dos métodos de aislamiento a partir de muestras de tejidos duros y blandos.
  • Formato para múltiples muestras: el proceso basado en reactivos permite procesar varias muestras al mismo tiempo.
  • Método opcional alternativo: los reactivos y el protocolo incluidos facilitan un proceso de homogeneización Dounce tradicional con menos pasos.
  • Compatible con los métodos de sobremesa: los dos procedimientos se realizan con un tubo de microcentrífuga.
Incluye:
Reactivos A, B, y C de aislamiento de mitocondria, paquete con albúmina de suero bovino y solución salina tamponada con fosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento de mitocondria
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar el kit a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Aislamiento de organelas, fraccionamiento subcelular
Suficiente para 50 aislamientos
Cantidad 115 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mitochondria Isolation Kit for Tissue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride