Learn More
Thermo Scientific™ Kit de aislamiento de mitocondria para células cultivadas
Código de producto. 10579663 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
115 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579663 115 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10579663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89874
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aísle en unos 40 minutos las mitocondrias intactas de muestras de células de mamíferos cultivadas con este versátil kit de fraccionamiento de sobremesa basado en microcentrífugas.
El kit de aislamiento de mitocondrias Thermo Scientific™ para células cultivadas proporciona un método versátil de tubos de microcentrífugas que permite fraccionar en alrededor de 40 minutos mitocondrias intactas de muestras de células de mamíferos cultivadas
El aislamiento de mitocondrias suele ser un proceso laborioso que requiere el procesamiento de una sola muestra con homogeneización Dounce. El kit de aislamiento de las mitocondrias utiliza un método no mecánico basado en reactivos que permite que varias (seis) muestras de células cultivadas se procesen simultáneamente en alrededor de 40 minutos. Los sedimentos de células de mamíferos cultivadas se lisan con delicadeza gracias a una formulación exclusiva que da lugar a una producción máxima de mitocondrias con el mínimo daño a la integridad. Las instrucciones del producto incluyen directrices para optimizar los parámetros de pureza frente a los de producción. El kit también ofrece un procedimiento de homogenización Dounce optimizado, que permite recuperar el doble de mitocondrias que el método basado en reactivos. Ambos métodos utilizan la centrifugación diferencial para separar las fracciones citosólicas y de la mitocondria con una microcentrífuga de sobremesa. Se completan en aproximadamente 40 minutos (tras la recogida de células). Una vez aisladas, las mitocondrias pueden utilizarse en varias aplicaciones posteriores, como la apoptosis, la transducción de la señal y los estudios metabólicos, así como para facilitar el trabajo relativo a la proteómica de mitocondrias.
Características destacadas:
  • Rápido: aísle mitocondrias intactas de 2 × 107 células en unos 40 minutos (tras la recogida de células).
  • Flexible: procese varias muestras simultáneamente mediante el método basado en reactivos u obtenga la mayor producción posible con el método de homogenización Dounce
  • Optimizable: se incluyen directrices para optimizar la pureza frente a la producción con el método basado en reactivos
  • Compatible con los métodos de sobremesa: el aislamiento se lleva a cabo en un tubo de microcentrífuga.
  • Compatible: las mitocondrias aisladas se pueden lisar con detergente o procesar para prácticamente cualquier aplicación posterior, incluida la electroforesis 2D.
Incluye:
Tres tampones y soluciones de detergente con un total aproximado de 115 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento de mitocondria
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el kit a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Aislamiento de organelas, fraccionamiento subcelular
Suficiente para 50 aislamientos
Cantidad 115 mL