Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tinción eléctrico con minigel Pierce™
Código de producto. 15359124 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit: 60 almohadillas, 30 geles
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15359124 1 kit: 60 almohadillas, 30 geles 1 set
1 options
Código de producto. 15359124 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22840
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una rápida tinción con Coomassie de geles de proteínas con los kits de tinción eléctricos Thermo Scientific™ Pierce™, optimizados para funcionar exclusivamente con el cassette de tinción eléctrico Pierce y el sistema de alimentación Pierce.
The Thermo Scientific™ Pierce Power Staining kits are designed for fast Coomassie dye staining of protein gels. The Pierce Mini Gel Power Staining Kit enables rapid Coomassie dye staining of proteins mini-size polyacrylamide gels and the removal of unbound stain from the gel matrix. Two mini gels having the same formulation can be accommodated and stained simultaneous in the same power stain cassette.
  • High performance—performance is equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques
  • Fast—optimized ionic solutions enable rapid Coomassie dye staining of protein and gel destaining.
  • Compatible—verified to work with commonly used precast and homemade SDS-PAGE gels
Traditional Coomassie dye staining techniques require staining for one hour to overnight and prolonged destaining for desired results. When used together, the Pierce Power stain solution, destain solution, and gel pads enable efficient staining and destaining in minutes with results equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Nota: El kit contiene suficientes reactivos para teñir 30 geles de tamaño mini de 15 ml cada uno.
Contenido:
almohadillas de gel de tinción de tamaño mini, 2 cajas de 30 cada una (8 láminas/almohadilla)
Solución de tinción eléctrica Pierce, 480 ml
Solución de decoloración, 480 ml
Descripción Kit de tinción eléctrico con minigel, 30 geles, colorante Coomassie, aplicación de electroforesis en gel de proteínas, método de detección colorimétrica, detección en gel, el kit contiene suficientes reactivos para teñir 30 minigeles de 15 ml cada uno
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Formulación Soluciones de tinción y decoloración de geles exclusivos
Cantidad 1 kit: 60 almohadillas, 30 geles
Suficiente para 30 minigeles de 15 ml cada uno
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Tinción rápida para geles de proteínas