Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Midi Gel Power Staining Kit
Código de producto. 15349124 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit: 30 almohadillas, 15 geles
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15349124 1 Kit: 30 almohadillas, 15 geles 1 set
1 options
Código de producto. 15349124 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22839
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una tinción rápida con Coomassie de geles de proteínas con los kits de tinción eléctricos Thermo Scientific™ Pierce™, optimizados para funcionar exclusivamente con el casete de tinción eléctrico Pierce y el sistema de alimentación Pierce.
The Thermo Scientific™ Pierce Power Staining kits are designed for fast Coomassie dye staining of protein gels. The Pierce Midi Gel Power Staining Kit enables rapid Coomassie dye staining of proteins in midi-size polyacrylamide gels and the removal of unbound stain from the gel matrix.
  • High performance—performance is equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques
  • Fast—optimized ionic solutions enable rapid Coomassie dye staining of protein and gel destaining.
  • Compatible—verified to work with commonly used precast and homemade SDS-PAGE gels
Traditional Coomassie dye staining techniques require staining for one hour to overnight and prolonged destaining for desired results. When used together, the Pierce Power stain solution, destain solution, and gel pads enable efficient staining and destaining in minutes with results equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Nota: El kit contiene suficientes reactivos para teñir 15 geles de tamaño medio de 30 ml cada uno.
Contenido:
Almohadillas de gel de tamaño medio de tinción, 2 cajas de 15 cada una (8 láminas/almohadilla)
Solución de tinción eléctrica Pierce, 480 ml
Solución de decoloración, 480 ml
Descripción Kit de tinción eléctrico de geles de tamaño medio, 15 geles, colorante Coomassie, aplicación en electroforesis en gel de proteínas, método de detección colorimétrica, detección en gel, el kit contiene suficientes reactivos para teñir 15 geles de tamaño medio de 30 ml cada uno
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Formulación Soluciones de tinción y decoloración de geles exclusivos
Cantidad 1 Kit: 30 almohadillas, 15 geles
Suficiente para 15 geles de tamaño medio de 30 ml cada uno
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Tinción rápida para geles de proteínas