Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Código de producto. 17332240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
No aplica
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,3 mL
1 mL
2,2 mL
Tipo de producto:
Placa de microdiálisis, 48 pocillos
Placa de microdiálisis, 96 pocillos
Placas de pocillo profundo, 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 12
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Capacidad (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
17332240 10 kDa 1 mL Placa de microdiálisis, 48 pocillos cada uno
11804564 10 kDa 0,1 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos paquete de 12
11502731 No aplica 2,2 mL Placas de pocillo profundo, 96 pocillos cada uno
12321983 3.5 kDa 0,1 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos 1 set
17616415 2 kDa 0,1 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17626415 2 kDa 0,3 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17636415 2 kDa 1 mL Placa de microdiálisis, 48 pocillos cada uno
17324473 3.5 kDa 0,3 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17334473 3.5 kDa 1 mL Placa de microdiálisis, 48 pocillos cada uno
17344473 10 kDa 0,3 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17646415 20 kDa 0,1 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17656415 20 kDa 0,3 mL Placa de microdiálisis, 96 pocillos cada uno
17666415 20 kDa 1 mL Placa de microdiálisis, 48 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17332240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A50470
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Procese simultáneamente de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 100 μl con este sistema de diálisis rápida práctico y desechable que es compatible con automatización.
Las placas de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos con MWCO de 2000, 3500, 10 000 y 20 000 son una microplaca compatible con automatización con dispositivos para la diálisis rápida de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 1000 μl. Usando la placa de microdiálisis Pierce, se puede llevar a cabo de forma eficaz una diálisis de muestras en una placa de 96 pocillos profundos estándar con una cantidad mínima de tampón, al tiempo que se ofrece una eliminación del > 95 % de moléculas pequeñas. La placa es compatible con equipos de laboratorio estándar de 96 pocillos y sistemas automatizados de manipulación de líquidos, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
Cada muestra procesada con la placa de microdiálisis Pierce se dializa dentro de un único dispositivo de diálisis extraíble que consta de dos membranas de celulosa regenerada separadas por ∼ 2 mm. La distancia de difusión corta y el área de gran superficie facilitan la diálisis rápida con la eliminación de sales y moléculas pequeñas que se suelen completar en 2 a 4 horas. La muestra se recupera mediante micropipetas de laboratorio estándar. Los cierres de las placas están fabricados con polipropileno de alta calidad y ayudan a proteger las muestras de la contaminación y la evaporación, especialmente durante el almacenamiento a largo plazo.
Características de la placa de microdiálisis Pierce:
• Alto rendimiento: superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Rápido: diálisis completada en 2–4 horas
• Fácil de usar: se puede realizar la carga y recuperación de muestras fáciles de usar con una punta de pipeta estándar
• Flexible: tiras extraíbles de 8 dispositivos, ampliables de 1 a 96 muestras
• Compatible con automatización: el formato de placa compatible con automatización cumple con el estándar SBS Microplate
Cada placa de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos viene precargada con doce tiras de 8 dispositivos de diálisis. Cada tira de dispositivo de diálisis puede retirarse de la placa y separarse en dispositivos de microdiálisis individuales, lo que permite utilizar solo la cantidad de dispositivos necesarios y eliminar los residuos. La cámara de muestras dentro de cada dispositivo de microdiálisis está formada por dos membranas de celulosa regenerada de bajo nivel de unión que se han clasificado para retener proteínas y otras macromoléculas de > 2000 daltons, al mismo tiempo que permiten la eliminación de sales de tampón y contaminantes.
Aplicaciones:
• Desalinización de proteínas y ADN/intercambio de tampones
• Eliminación de colorantes después del etiquetado de proteínas
• Ensayos de unión/actividad de enzimas
• Estudios de unión de fármacos (consulte también Dispositivos de «RED» [diálisis rápida de equilibrio])
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Placa de microdiálisis, 48 pocillos
MWCO 10 kDa
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Placa de 48 pocillos
Capacidad (métrico) 1 mL
Diana de purificación Intercambio de tampones
Volumen de la muestra (métrico) 1 mL
Suficiente para Diálisis de 1 a 48 muestras, 150-1000 μl
Cantidad Juego de 1 placa
Contenido y almacenamiento Producto enviado a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente.