Learn More
Thermo Scientific™ Solución de nucleasa de micrococos (≥ 100 U/μl)
Código de producto. 11835135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 µl
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11835135 150 µl 150 microlitros
1 options
Código de producto. 11835135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88216
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Elimine los ácidos nucleicos de los lisados celulares, libere las proteínas ligadas a la cromatina y corte la cromatina para la inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) utilizando nucleasa microcócica.
La nucleasa microcócica (MNasa) Thermo Scientific™ resulta adecuada para eliminar ácidos nucleicos de lisados celulares, liberar proteínas ligadas a la cromatina y cortar la cromatina para su uso en experimentos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Esta nucleasa microcócica es una forma líquida estable de la enzima derivada de Staphylococcus aureus. La nucleasa microcócica (MNasa) exhibe actividades exo- y endo-5'-fosfodiesterasa frente al ADN y ARN. Esta enzima digiere ácidos nucleicos bicatenarios, monocatenarios, circulares y lineales. La actividad más alta se da hacia sustratos de ácido nucleico monocatenario con preferencia por regiones ricas en AT o AU. La actividad enzimática se produce a un pH 7-10 y depende estrictamente del calcio para la digestión de sustratos de ARN y ADN. La nucleasa microcócica resulta adecuada para eliminar ácidos nucleicos de lisados celulares, liberar proteínas ligadas a la cromatina y cortar la cromatina para su uso en experimentos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Características destacadas:
  • Digiere ácidos nucleicos (ADN y ARN)
  • Eficaz para ácidos nucleicos bicatenarios, monocatenarios, circulares y lineales
  • Activa en condiciones de tampón neutro a alcalino con iones de calcio divalente
  • Se suministran ≥ 100 unidades/μl en 10 mM de Tris-HCl con un pH de 7,5, 50 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 50 % de glicerol
Compatibles con:
Kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares Thermo Scientific (n.º de referencia 78840); kit de ChIP Thermo Scientific Pierce (n.º de referencia 26156)
Recomendada para:
Corte enzimático de ADN para ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP); eliminación de ácidos nucleicos u organulares no deseados de lisados celulares; degradación de ácidos nucleicos en procedimientos de fraccionamiento subcelular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de nucleasa Micrococcal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar a 20 °C.El producto se envía con hielo seco.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Enzimas para lisis celular
Cantidad 150 µl