Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo C Micro BCA™ (MC)
Código de producto. 10753505 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 mL
Tamaño de la unidad:
12 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753505 12 mL 12 ml
1 options
Código de producto. 10753505 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23234
 Artículo restringido
En stock
Versión de tres componentes especiales de nuestros populares reactivos BCA para medir la concentración total de proteínas de soluciones proteicas diluidas (de 0,5 a 20 microgramos/ml).
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA utiliza una forma concentrada de los reactivos BCA para medir con precisión las soluciones de proteínas diluidas (de 0,5 a 20 μg/ml).
Información adicional y pedidos en línea
El kit de ensayo de proteínas BCA Micro es una versión especializada del popular ensayo de proteínas BCA Pierce para determinar la concentración de proteínas de muestras diluidas. La combinación de los tres reactivos de BCA Micro produce una solución de trabajo suficientemente concentrada para medir las proteínas cuando se mezclan con un volumen equivalente de muestra. El resultado es un ensayo para medir con precisión soluciones de proteínas de 0,5 a 20 μg/ml. El ensayo es excepcionalmente lineal y exhibe niveles muy bajos de variabilidad proteína a proteína.
Características destacadas:
  • Sensible: detecte con eficacia hasta 0,5 μg/ml (2 μg/ml en formato de microplacas)
  • Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 0,5 y 20 μg/ml
  • Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm)
  • Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • Práctico: protocolos de cubetas y microplacas suministrados con instrucciones.
  • Estable: kit estable a temperatura ambiente; estabilidad del reactivo de 24 horas de trabajo
Incluye:
Tres reactivos Micro BCA (MA, MB, MC) y 10 ampollas de patrón de albúmina (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Descripción Reactivo C de BCA (MC) Pierce Micro
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Micro BCA, Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 3200 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 12 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Micro BCA Reagent C (MC)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5)