Descripción
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA utiliza una forma concentrada de los reactivos BCA para medir con precisión las soluciones de proteínas diluidas (de 0,5 a 20 μg/ml).
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Sensible: detecte con eficacia hasta 0,5 μg/ml (2 μg/ml en formato de microplacas)
Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 0,5 y 20 μg/ml
Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm)
Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
Práctico: protocolos de cubetas y microplacas suministrados con instrucciones.
Estable: kit estable a temperatura ambiente; estabilidad del reactivo de 24 horas de trabajo
Incluye:
Tres reactivos Micro BCA (MA, MB, MC) y 10 ampollas de patrón de albúmina (2 mg/ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. Nota: Si el reactivo MB se precipita durante el envío frío o durante el almacenamiento a largo plazo, disuelva los precipitados calentando y removiendo la solución suavemente. Deseche cualquier reactivo que muestre decoloración o tenga alguna evidencia de contaminación microbiana. |
| Descripción | Reactivo B de BCA (MB) Pierce Micro |
| ensayo | Ensayo de BCA |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Micro BCA, Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Suficiente para | 3200 ensayos en microplaca |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Mostrar más |