Learn More
Thermo Scientific™ MT(PEG)4 Methyl-PEG-Thiol Compound
Código de producto. 11852164 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11852164 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11852164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26132
MT(PEG)n: compuesto de metilo y sulfhidrilo con un espaciador de polietilenglicol (PEG) de cuatro unidades; puntos cuánticos de metilato y pegilato, superficies de oro, plata.
El MT(PEG)4, o metil-PEG4-tiol, Thermo Scientific™ Pierce, es un compuesto terminado en metilo y sulfhidrilo que contiene un espaciador de polietilenglicol (PEG) de cuatro unidades, y se utiliza para modificar superficies como puntos cuánticos, monocapas y partículas magnéticas.
MT(PEG)4 es un reactivo de pegilación de metilo terminado en tiol monodentado. El compuesto PEG tiene un peso molecular y longitud del espaciador definidos, y resulta útil para modificar superficies como los puntos cuánticos, las monocapas autoensambladas y las partículas magnéticas. La funcionalización de superficies sólidas con espaciadores de polietilenglicol como este reduce significativamente la unión no específica de proteínas.
Características destacadas:
  • Unión con metal: el tiol monodentado terminal reacciona espontáneamente con las superficies de oro mediante unión dativa
  • Metil: el grupo metílico terminal no es reactivo, la función principal de este compuesto es cubrir el punto cuántico y otras superficies para reducir la unión no específica en los ensayos
  • Polietilenglicol: los grupos PEG son flexibles, no inmunogénicos, hidrófilos, y reducen significativamente la unión no específica de superficies para métodos de proteínas
  • Brazo espaciador: el espaciador PEG de cuatro unidades hace que el compuesto tenga una longitud de casi 16 angstroms
Especificaciones:
  • Nombre alternativo: Metil-PEG4-tiol
  • Nombre químico: 2,5,8,11-tetraoxatridecano-13-tiol
  • Fórmula química: C9H20O4S
  • Peso molecular: 224,32
  • Brazo separador: 15,8 angstroms
  • Forma: líquido transparente de incoloro a amarillo claro
  • Solubilidad: disolver en DMSO o DMF para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Superficie metálica
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a –20 °C, protegido de la humedad. Producto enviado a temperatura ambiente.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Ácido carboxílico, tiol
Separador 4 unidades de etilenglicol
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad DMF o DMSO
Tipo de producto Compuesto de tiol