Learn More
Thermo Scientific™ TMS(PEG)12 Branched Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Código de producto. 10157623 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10157623 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10157623
Marca: Thermo Scientific™ 22424
Un compuesto de polietilenglicol (3 veces 12 unidades de PEG) de tres ramificaciones activado como un éster NHS para la PEGilación covalente de aminas primarias en proteínas o superficies de ensayo.
TMS(PEG)12 Thermo Scientific™ Pierce es un compuesto de polietilenglicol (3 veces 12 unidades de PEG) de tres ramificaciones activado como un éster NHS para la pegilación covalente de aminas primarias (por ejemplo, lisinas) en proteínas o superficies de ensayo.
TMS(PEG)12 es la abreviatura de un derivado de trimetil (TM) y éster de succinimida (S) ramificados del polietilenglicol (PEG) para una modificación eficaz y específica de las aminas primarias. Cada ramificación de PEG (mPEG) metiloterminada contiene 12 unidades de etilenglicol. Las tres ramificaciones están conectadas a una raíz de PEG de 4 unidades que contiene un éster N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a aminas en el extremo distal. El éster de NHS es espontáneamente reactivo a aminas primarias (—NH2), proporcionando una PEGilación eficiente de proteínas, péptidos y otras moléculas o superficies que contienen aminas.
Características destacadas:
  • Activado por NHS para una PEGilación eficiente de aminas primarias a pH 7-9; la reacción del grupo de ésteres NHS da como resultado la formación de enlaces de amida estables e irreversibles
  • Compuesto puro con estructura definida y peso molecular, que asegura unos efectos reproducibles de modificación de proteínas
  • El separador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la agregación y una menor inmunogenicidad
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de un resultado satisfactorio aumenta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a -20 °C.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador 12 unidades de etilenglicol
Formulario Sólido
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Tipo de producto Reactivo éster NHS