Learn More
Thermo Scientific™ MM(PEG)24 Methyl-PEG-Maleimide Reagent
Código de producto. 11831325 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11831325 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11831325 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00€
    448.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 149.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sulfhidrilos de pegilato (grupos -SH) en proteínas (residuos de cisteína) o superficies de ensayo con MS(PEG); reactivos al sulfhidrilo (maleimida), compuestos de PEG (12 y 24 unidades EG).
MM(PEG)12 Thermo Scientific™ Pierce es un compuesto de polietilenglicol terminado en metilo (3 x 12 unidades de PEG) activado con un grupo maleimida para la pegilación covalente de sulfhidrilos en proteínas (por ejemplo, cisteínas) o superficies de ensayo.
MM(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con grupos de metilo (—CH3) y maleimida reactiva al sulfhidrilo en extremos opuestos. Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma de metilo-PEGn-maleimida, donde el subíndice “n” indica 12 o 24 unidades de etilenglicol. La maleimida es espontáneamente reactiva con grupos sulfhidrilo (—SH), lo que proporciona una PEGilación eficaz de proteínas, péptidos y otras moléculas que contienen cisteína o tiol.
Características destacadas:
  • Se activa por maleimida para una pegilación eficaz de los grupos sulfhidrilo a pH 6,5-7,5; la reacción del grupo maleimida da como resultado la formación de enlaces de tioéter estables e irreversibles.
  • Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
  • Se suministra con 12 o 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, al tiempo que se conservan todos los beneficios asociados con la pegilación de proteínas.
  • El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Tiol
Descripción MM(PEG)24 Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Maleimida
Separador 24 unidades de etilenglicol
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Reactivo de maleimida