Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)12 Methyl-PEG-Amine Compound
Código de producto. 11811415 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 11811415
Marca: Thermo Scientific™ 26114
Ma(PEG)n: compuestos de polietilenglicol con tapón de metilo y amina que contienen entre 4 y 24 unidades de PEG; se utilizan para aplicaciones de modificación de superficie y pegilación molecular.
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n son reactivos de polietilenglicol con terminación de metilo y amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Los compuestos de MA(PEG)n tienen la forma metil-PEGn-amina y son ideales para derivar superficies y moléculas con números discretos (n = 4, 8, 12, 24) de grupos de etilenglicol. Utilice cualquier química reactiva a la amina (por ejemplo, éster EDC o NHS) para las superficies de PEGilato, proteínas u otras moléculas con un número preciso de unidades de PEG hidrófilas no inmunogénicas.
Características destacadas:
  • Los compuestos puros de tamaño específico garantizan un control completo de la PEGilación
  • Compuestos de cadena recta con amina primaria de extremo simple
  • Adaptable a diversos procedimientos de modificación
Recomendada para:
  • Superficies de carboxilato o amina de PEGilato Añada masa inerte a proteínas, inmunógenos, compuestos de fármacos y sondas Mejore la solubilidad (disminuir la agregación) de proteínas o péptidos sin afectar la función Proteja las proteínas de la proteólisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química aldehído
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a -20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Amina, amina primaria
Separador 12 unidades de etilenglicol
Formulario Sólido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Compuesto de aminas