Learn More
Thermo Scientific™ Formaldehído Pierce™ al 16 % (p/v), sin metanol
Código de producto. 11586711 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11586711 10 x 10 mL 100 ml
10751395 10 x 1 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11586711 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28908
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Viales de formaldehído sin metanol de alta calidad, un fijador general de IHQ y agente de entrecruzamiento de aminas reversible para muestras de proteínas y ácidos nucleicos.
Las ampollas de formaldehído Thermo Scientific™ Pierce son viales de formaldehído sin metanol de alta calidad para su uso como fijador de inmunohistoquímica general y agente de entrecruzamiento de aminas reversible para muestras de tejido de ácido nucleico y proteínas.
El formaldehído es un agente altamente reactivo que puede penetrar en las células y que se utiliza como agente de entrecruzamiento reversible para proteínas y ácidos nucleicos dentro de la célula o como agente de fijación celular general para aplicaciones basadas en la adquisición de imágenes. La permeabilidad celular permite al reactivo entrar fácilmente en las células vivas, lo que permite aplicaciones intracelulares, como el descubrimiento de interacciones de proteínas o la adquisición de imágenes biológicas. El formaldehído produce entrecruzamientos reversibles con proteínas y ácidos nucleicos mediante el acoplamiento de aminas primarias adyacentes. Los entrecruzamientos se pueden invertir simplemente calentando la muestra.
Características destacadas:
  • Puro y estable: preparado directamente a partir de paraformaldehído granulado puro y sellado en ampollas en una atmósfera inerte, lo que garantiza que no contiene metanol y es resistente a la oxidación.
  • Versátil: se utiliza para el entrecruzamiento de moléculas entre proteínas y el descubrimiento de interacciones proteína-ácido nucleico, la adquisición de imágenes biológicas y la citometría de flujo.
  • Envasado en alícuotas; elija ampollas de 1 ml o de 10 ml adecuadas para aplicaciones de bajo y alto volumen que van desde la fijación de células dirigida a cultivo hasta el entrecruzamiento de proteínas dentro de las células.
  • Concentración inicial cómoda: la solución de formaldehído al 16 % (p/v) en agua ultrapura simplifica la dilución hasta la concentración de trabajo requerida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehído
Cantidad 10 x 10 mL
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 16% Formaldehyde Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde