Learn More
Thermo Scientific™ Kit de sustrato de DAB mejorado con metal
Código de producto. 11809280 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
275 ml de solución de trabajo 1X
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11809280 275 ml de solución de trabajo 1X 1 set
1 options
Código de producto. 11809280 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34065
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Formulación especial de sustrato de peroxidasa de diaminobenzidina que utiliza cobalto y cloruro de níquel para producir un color intenso para la tinción IHC.
El kit de sustrato de DAB mejorado con metal Thermo Scientific™ Pierce utiliza cobalto y cloruro de níquel en una formulación especial de sustrato de peroxidasa de diaminobenzidina que produce un color intenso para la tinción inmunohistoquímica.
El color producido por DAB (3,3'-diaminobenzidina) puede intensificarse mediante la adición de metales como el níquel, cobre, plata y cobalto, que forman complejos más densos tras la reacción en reacciones de sustrato de peróxido de HRP. La señal casi negra (precipitado) es fácil de fotografiar.
Características destacadas:
  • Increíble sensibilidad: 50 veces más sensible que el método de DAB tradicional y 30 veces más sensible que otras versiones con intensificación de metal de DAB
  • Bajo fondo, alta intensidad: obtenga un precipitado marrón-negro oscuro e, incluso con la intensidad aumentada, el fondo es casi inexistente
  • Estabilidad de seis horas: la solución de trabajo es estable durante más de seis horas a temperatura ambiente
Incluye:
DAB mejorado con metal (10x), 25 ml; tampón de peróxido estable, 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Método de detección Cromogénico, colorimétrico
Cantidad 275 ml de solución de trabajo 1X
Contenido y almacenamiento
  • DAB mejorado con metal (10x), 25 ml (almacenar a -20 °C)
  • Tampón de peróxido estable, 250 ml (almacenar a 4 °C)
Sustrato DAB (mejorada)
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Línea de productos Pierce
Para utilizar con (aplicación) Inmunodetección, IHC (inmunohistoquímica)
Tipo de producto Kit de sustrato DAB
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metal Enhanced DAB Substrate Kit
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Faroangivelser
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Skyddsangivelse
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanediol, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Cobalt chloride(Co
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.