Learn More
Thermo Scientific™ MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ Pierce MBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en los extremos opuestos de un brazo espaciador aromático corto (7,3 Å).
Características destacadas:
- Popular para formar inmunoconjugados enzimáticos
- Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
- Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | MBS |
| Peso molecular | 314.25 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 7,3 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | Sí |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-[[(2, 5-dioxopyrrolidinyl)oxy] carbonyl]phenyl]-1Hpyrrole-2,5-dione