Description
Aplique un método colorimétrico sencillo para lisar células de mamíferos cultivadas y medir la actividad de la beta-Gal con el kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos Thermo Scientific™.
Características destacadas:
- Escoja entre el reactivo de ensayo independiente o el kit completo para la lisis celular y la detección.
- La medición del ensayo colorimétrico se realiza fácilmente en un lector de placas o en un espectrofotómetro (de 405 nm)
- Adaptable a formatos de ensayo de microplacas de 96 pocillos o de tubos
- Permite realizar análisis de detección homogéneos o medir la actividad secundariamente después de la lisis celular
- También es compatible con lisados preparados a partir de otras especies, como bacterias
Incluye:
Reactivo de ensayo de β-galactosidasa Thermo Scientific Pierce™ independiente, reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER (referencia 78503) y solución de parada lista para su uso
Specifications
Specifications
| ensayo | Enzima indicadora |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formulario | Mediciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorbancia |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 25 ml |
| Sustrato | Sustrato Beta-Gal |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Target Enzyme | Beta-galactosidasa |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol