Learn More
Thermo Scientific™ Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
Código de producto. 10561094 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 75 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561094 Kit de 75 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10561094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75707
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Lise células de mamíferos cultivadas y mida la actividad de la beta-galactosidasa utilizando el reactivo de lisis celular M-PER compatible y el reactivo de ensayo de b-Gal colorimétrico.
Aplique un método colorimétrico sencillo para lisar células de mamíferos cultivadas y medir la actividad de la beta-Gal con el kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos Thermo Scientific™.
El reactivo y el kit de ensayo constituyen un sistema de análisis sencillo y versátil para medir la actividad de la β-galactosidasa. Para lisar y analizar las células mamarias cultivadas en una placa con el objetivo de comprobar la actividad de la β-galactosidasa, basta con añadir una sola solución de lisis y ensayo «todo en uno». Además, el reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER™ incluido puede utilizarse para preparar lisados a partir de células adherentes desprendidas o de células sedimentadas, tras lo que puede emplearse una parte del lisado para cuantificar la actividad de la β-galactosidasa. Con el reactivo M-PER no es necesario raspar para desprender las células, ni realizar ciclos de congelación y descongelación. Los lisados restantes preparados con el reactivo M-PER pueden utilizarse para aplicaciones tales como: ensayos de indicadores (luciferasa, β-galactosidasa y cloranfenicol acetiltransferasa), ensayos de proteínas cinasas (PKA, PKC y tirosina cinasa), inmunoensayos (Western blot, ELISA, RIA) y purificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Escoja entre el reactivo de ensayo independiente o el kit completo para la lisis celular y la detección.
  • La medición del ensayo colorimétrico se realiza fácilmente en un lector de placas o en un espectrofotómetro (de 405 nm)
  • Adaptable a formatos de ensayo de microplacas de 96 pocillos o de tubos
  • Permite realizar análisis de detección homogéneos o medir la actividad secundariamente después de la lisis celular
  • También es compatible con lisados preparados a partir de otras especies, como bacterias
Incluye:
Reactivo de ensayo de β-galactosidasa Thermo Scientific Pierce™ independiente, reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER (referencia 78503) y solución de parada lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 250 pocillos de microplacas de células adherentes
  • Reactivo de ensayo de beta-galactosidasa Pierce, 25 ml
  • Reactivo de extracción de proteínas mamíferas M-PER, 25 ml
  • Solución de parada, 25 ml
    Almacenar el reactivo de ensayo de β-galactosidasa a -20 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente.
  • Descripción Kit Pierce de ensayo de beta-galactosidasa de mamíferos
    Método de detección Enzima indicadora
    Para utilizar con (aplicación) Absorbancia
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
    Tipo de producto Kit de ensayo de beta-galactosidasa
    Tipo de colorante Etiquetado con enzimas
    Formato Placa de 96 pocillos
    Línea de productos Pierce
    Cantidad Kit de 75 mL
    Sustrato Patentado
    Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
    Suficiente para 250 pocillos de microplacas de células adherentes
    Objetivo Beta-galactosidasa
    Absorbance Wavelength 405 nm
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate