Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de conjugación de HRP activada por maleimida Thermo Scientific™ Pierce puede utilizarse para preparar directamente conjugados de HRP a partir de proteínas, péptidos u otros ligandos que contengan grupos sulfhidrilos, como cisteínas reducidas.
Características destacadas:
- Prepare conjugados enzimáticos a partir de proteínas que contengan un sulfhidrilo libre
- Incluye 2-MEA para generar sulfhidrilos libres a partir de enlaces disulfuro
- Incluye SATA para añadir sulfhidrilos libres a los residuos de lisina
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Tiol |
| Contenido y almacenamiento | Nota: El peso total es de ∼25 mg como resultado de los componentes de tampón y sales liofilizadas junto con la proteína activada Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Formulación | Peroxidasa de rábano activada liofilizada a partir de PBS |
| Formulario | Maciza |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Tipo de etiqueta | Etiquetado con enzimas |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Solubilidad | Agua |
| Cantidad | 5 mg |