Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de conjugación de HRP activada por maleimida Thermo Scientific™ Pierce puede utilizarse para preparar directamente conjugados de HRP a partir de proteínas, péptidos u otros ligandos que contengan grupos sulfhidrilos, como cisteínas reducidas.
Características destacadas:
- Prepare conjugados enzimáticos a partir de proteínas que contengan un sulfhidrilo libre
- Incluye 2-MEA para generar sulfhidrilos libres a partir de enlaces disulfuro
- Incluye SATA para añadir sulfhidrilos libres a los residuos de lisina
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Tiol |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 1 reacción de etiquetado enzimático con hasta 5 mg de anticuerpo (IgG) • Peroxidasa de rábano activada con maleimida, 5 mg • Tampón de conjugación (10x), 20 ml • Paquete de PBS (hace 500 ml), 1 paquete • 2-Mercaptoetilamina-HCl, 6 mg • SATA, 2 mg • Dimetilformamida, 1 ml • Hidroxilamina-HCl, 5 mg • Columna de desalinización de poliacrilamida, 10 ml, 1 columna Almacenar a 4 °C. |
| Formulación | Kit multicomponente con HRP activada |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Suficiente para | 1 reacción de marcado de enzimas |
| Tipo de etiqueta | Etiquetado con enzimas |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Solubilidad | Agua |
| Cantidad | 1 reacciones |