Descripción
Las placas activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific™ Pierce permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
Estas placas de 96 pocillos activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific Pierce son placas de 96 pocillos transparentes que permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
Características de las placas activadas de anhídrido maleico:
• Reaccionan espontáneamente con aminas primarias
• Un enfoque directo y sencillo para unir covalentemente moléculas a las superficies de los pocillos de una placa EIA
• Un enfoque directo y sencillo para unir covalentemente moléculas a las superficies de los pocillos de las placas de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Capacidad estándar, covalente |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, almacene las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Anhídrido maleico |
| Mostrar más |