Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Código de producto. 10677764 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Cantidad:
25 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Cantidad Tamaño de la unidad
10677764 Transparente Placa de tiras 25 placas paquete de 25
10503544 Transparente Placa de tiras 5 placas paquete de 5
10115383 Transparente Estándar 5 placas paquete de 5
10712794 Transparente Estándar 25 placas paquete de 25
10379253 Blanco Estándar 5 placas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10677764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15102
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Unir péptidos que contengan aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para utilizarlos en ensayos de unión con estas placas activadas por anhídrido maleico.
Las placas activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific™ Pierce permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
Estas placas de 96 pocillos activadas de anhídrido maleico Thermo Scientific Pierce son placas de 96 pocillos transparentes que permiten la fijación de péptidos que contienen aminas y otras moléculas a pocillos de microplaca para su uso en ensayos de unión.
Características de las placas activadas de anhídrido maleico:
• Reaccionan espontáneamente con aminas primarias
• Un enfoque directo y sencillo para unir covalentemente moléculas a las superficies de los pocillos de una placa EIA
• Un enfoque directo y sencillo para unir covalentemente moléculas a las superficies de los pocillos de las placas de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, covalente
Formato Placa de tiras
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, almacene las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Placa de detección, inmunoensayo, ELISA
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Anhídrido maleico
N.° por paquete 5 placas
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 25 placas