Descripción
Las matrices Thermo Scientific™ MALDI son reactivos altamente purificados y recristalizados envasados en prácticos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras mediante ionización por desorción láser asistida por matriz.
Características destacadas:
- Reactivo altamente purificado y recristalizado.
- Envasado en cómodos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras para ahorrar tiempo y reducir los residuos.
- Proporciona una cantidad exacta de matriz cada vez
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matrices MALDI SA Pierce |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Matriz MALDI |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. |
| Material de partida | Moléculas pequeñas |
| Tipo de producto final | Moléculas pequeñas |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Calibración |
| Cantidad | 24 x 1 mg |
| Formulario | Maciza |