Descripción
Las matrices Thermo Scientific™ MALDI son reactivos altamente purificados y recristalizados envasados en prácticos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras mediante ionización por desorción láser asistida por matriz.
El método MALDI para el análisis de péptidos MS es ahora más fácil de realizar gracias a las matrices MALDI de un solo uso y de alta pureza excepcionalmente prácticas. Las matrices de desorción/ionización por láser asistida por matriz (MALDI) producen espectros espectrométricos de masas (MS) más limpios cuando se recristalizan y preparan diariamente, lo que resulta incómodo y suele dar lugar a una cantidad significativa de residuos. El envasado de las matrices MALDI purificadas y recristalizadas de ácido alfa-ciano-4-hidroxi-cinámico (CHCA), ácido sinapínico (SA) y ácido 2,5-dihidroxibenzóico (DHB) facilita la preparación de reactivos MALDI de alta calidad.
Características destacadas:
- Reactivo altamente purificado y recristalizado.
- Envasado en cómodos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras para ahorrar tiempo y reducir los residuos.
- Proporciona una cantidad exacta de matriz cada vez
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matrices MALDI DHB Pierce |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Matriz MALDI |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. |
| Material de partida | Moléculas pequeñas |
| Tipo de producto final | Moléculas pequeñas |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Calibración |
| Cantidad | 24 x 4mg |
| Formulario | Maciza |