Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferase Cell Lysis Buffer (2X)
Código de producto. 12142250 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12142250 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 12142250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16189
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Células adherentes a la lisa o suspensiones celulares granuladas para el análisis de la expresión promotora en ensayos de luciferasa con este reactivo de extracción de proteínas optimizado.
El tampón de lisis celular de Luciferasa Thermo Scientific™ Pierce lisa eficazmente células adherentes o células en suspensión granuladas para el análisis de la expresión del promotor en ensayos de luciferasa.
El tampón de lisis celular de luciferasa Pierce es eficaz para preparar lisados de células de mamíferos de alto rendimiento a partir de células adherentes o células de suspensión granuladas para su análisis en ensayos de indicadores de luciferasa. El reactivo es compatible con todos los kits de ensayo de luciferasa Thermo Scientific Pierce. El tampón de lisis celular ha sido validado para su uso con COS-7, NIH3T3, Jurkat y otros tipos celulares. Los lisados se producen de forma rápida y fácil para los ensayos de luciferasa y también son compatibles con los ensayos de proteínas BCA y Coomassie (Bradford).
Características destacadas:
  • Compatible con todos los ensayos de indicadores de luciferasa Pierce
  • Permite una lisis rápida y eficaz
  • Compatibilidad probada con múltiples líneas celulares de mamíferos
  • Compatible con ensayos de proteínas (por ejemplo, Coomassie Plus y BCA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tampón de lisis celular
Cantidad 250 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Líquido