Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de iones positivos mediante ESI LTQ Pierce™
Código de producto. 11320360 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
11320360 10 mL 10 ML
1 options
Código de producto. 11320360
Marca: Thermo Scientific™ 88322
Calibración de los espectrómetros de masas LTQ, LTQ Orbitrap, LXQ y LCQ FLEET utilizando una mezcla de moléculas ionizables altamente purificadas diseñadas para la calibración en modo positivo.
La solución de calibración de iones positivos Thermo Scientific™ LTQ ESI Pierce es una mezcla de moléculas ionizables altamente purificada específicamente diseñada para la calibración en modo positivo de los instrumentos de trampa de iones y Orbitrap de Thermo Scientific™.
La solución de calibración de iones positivos mediante ESI Pierce LTQ es una formulación líquida lista para su uso perfecta para realizar rápidamente la calibración rutinaria necesaria para mantener el sólido rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific. La solución de calibración de iones positivos mediante ESI LTQ se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.
Características destacadas:
  • Picos fuertes: mezcla de cafeína, MRFA y Ultramark 1621 en una solución de acetonitrilo/metanol/ácido acético
  • Lista para su uso: cargue el estándar de referencia de masa en una jeringuilla e inyéctelo en el instrumento
  • Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable
  • Estable: puede almacenarla a temperatura ambiente durante más de un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Solución de calibración
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 °C y 8 °C.
Material de partida péptidos
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 10 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, methanol, acetonitrile