Learn More
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
Código de producto. 11831305 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11831305 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11831305 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22362
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador largo compuesto por grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo separador de 15 átomos que contiene ciclohexano estabilizador.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separados estabilizado largo con ciclohexano (16,2 Å).
Características destacadas:
  • Ideal para acoplar enzimas a anticuerpos, ya que la actividad enzimática y la especificidad del anticuerpo puede preservarse tras el acoplamiento
  • El espaciador que contiene ciclohexano estabiliza el grupo de maleimida
  • Útil para la preparación de proteínas estables activadas por maleimida
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción LC-SMCC
Peso molecular 447.48
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 16,2 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador