Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Código de producto. 16261851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
0,5 pmol/μL
5 pmol/μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
16261851 0,5 pmol/μL 25 microlitros
17707463 5 pmol/μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16261851 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla de 7 x 5) contiene siete péptidos HeavyPeptide AQUA Ultimate suministrados en cinco diluciones distinguidas por el etiquetado isotópico diferencial para evaluar la sensibilidad y el rango dinámico de los sistemas de LC-MS/MS.
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides in five isotopologue versions for the generation of seven standard curves to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla 7 x 5) contiene 7 de 15 péptidos de la mezcla de calibración del tiempo de retención de péptidos Pierce (n.º de cat. 88320). Cada uno de los siete péptidos tiene cinco versiones (aminoácidos etiquetados con 0, 1, 2, 3 o 4 isótopos pesados) en cinco concentraciones distintas. La mezcla de 7 x 5 se puede utilizar con el software Skyline para evaluar el intervalo dinámico, la linealidad y el límite inferior de cuantificación (LLOQ).
El estándar de idoneidad del sistema Pierce LC-MS/MS (mezcla 7 x 5) es:
Alta calidad: contiene cinco conjuntos de siete péptidos HeavenyPeptide AQUA Ultimate; cada uno de los cuales se distingue gracias al etiquetado único de isotopólogos
Optimizado: permite programar ventanas de adquisición de MS para mejorar la cuantificación y aumentar el multiplexing
Cuantitativo: evalúa el rango dinámico del instrumento y su sensibilidad
Predictivo: permite evaluar el rendimiento de la cromatografía y los instrumentos de MS
Aplicaciones:
• Optimización de los parámetros de LC y MS
• Estándar para adquisición dependiente de datos (DDA)
• Estándar para MS objetivo (por ejemplo, monitorización de reacción paralela (PRM)
• Identificación de la ventana de elución total de péptidos
• Rango dinámico de evaluación de sistemas de flujo nano o capilar de LC-MS/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (0.5 pmol/μL)
Línea de productos Thermo Scientific
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 0,5 pmol/μL
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo Estándar de sistema LC-MS/MS
Cantidad 25 μL