Learn More
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ-maleimidoundecanoic acid hydrazide)
Código de producto. 11891265 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11891265 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11891265 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Entrecruce sulfhidrilos a azúcares de glicoproteína tratados con periodato con este entrecruzador largo (19,0A) que contiene grupos de maleimida e hidracida.
Thermo Scientific™ Pierce KMUH es un entrecruzador largo de maleimida e hidracida para conjugar sulfhidrilos (cisteínas) a carbonilos (aldehído o cetonas, como las formadas por oxidación de carbohidratos de glicoproteína).
Características destacadas:
  • Espaciador largo, no escindible, alifático
  • El grupo de hidrazida se acopla covalentemente a los residuos de carbohidratos oxidados en las glicoproteínas y otros glucoconjugados
  • Grupos reactivos: maleimida e hidrazida
  • Reactivo hacia: grupos sulfhidrilo y carbonilo (aldehído) (o grupos carboxilo cuando se utilizan con EDC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Carbohidrato-Sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción KMUH
Peso molecular 409.4
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 19,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Amina, hidrazida, maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador