Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Jacalin Agarose
Código de producto. 11846774 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11846774 5 ml 5 ML
1 options
Código de producto. 11846774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20395
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Purifique IgA de humano de suero o calostro, o elimine de manera eficaz la IgA contaminante de muestras de IgG con esta resina de afinidad específica.
La agarosa-jacalina Thermo Scientific™ Pierce permite la purificación mediante afinidad específica de IgA de humano a partir de suero o calostro, o la eliminación eficiente de IgA contaminante en muestras de IgG.
La jacalina es una lectina que se une a la alfa-D-galactosa extraída de las semillas del fruto de la jaca (Artocarpus integrifolia). Esta lectina es una glicoproteína (aprox. 40 kDa) compuesta por cuatro subunidades idénticas. La jacalina se une a la IgA1 de humano (también denominada IgA sérica o secretora) con alta especificidad. Por ello, la jacalina inmovilizada o entrecruzada en agarosa granulada resulta útil para purificar IgA de humano en muestras de suero o calostro de IgG e IgM.
Características destacadas:
  • Jacalina inmovilizada: se une específicamente a la IgA1 de humano (no a la IgA2 de humano ni a otras IgA de otras especies).
  • Capacidad de unión: la resina se carga con aproximadamente 4,5 mg de resina de jacalina/ml y se une eficazmente a entre 1 y 3 mg de IgA1 de humano por ml de resina.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada, la resina más versátil y más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
Recomendada para:
Purificar IgA1 de humano de suero o calostro; purificar o eliminar IgA de muestras de inmunoglobulina; separar IgA1 de IgA2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Lectina
Diana de purificación Anticuerpo IgA
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. No congele el producto.
Cantidad 5 ml