Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis Pierce™ IP
Código de producto. 11825135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11825135 250 ml 250 ml
11820084 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11825135 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 87788
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Maximice la producción de lisado celular, la pureza y la compatibilidad con este reactivo de extracción de proteínas optimizado para la inmunoprecipitación.
El tampón de lisis de IP Thermo Scientific™ Pierce está optimizado para la producción de lisados celulares, la pureza y la compatibilidad con la inmunoprecipitación.
El tampón de lisis de IP es un reactivo de lisis de células completas de mamíferos basado en una formulación de tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación (RIPA) modificado sin dodecilsulfato sódico (SDS). Este tampón de lisis de fuerza moderada solubiliza con eficacia las proteínas celulares, pero no libera ADN genómico ni altera los complejos proteicos como los tampones de RIPA comunes. El tampón de lisis de IP Pierce se ha formulado especialmente para los ensayos de precipitación e inmunoprecipitación.
Características destacadas:
  • Optimizado para la compatibilidad con ensayos de precipitación e inmunoprecipitación
  • Compatible con ensayos de proteínas, ensayos con indicadores y procedimientos de inmunoensayo
  • Fórmula lista para su uso eficaz para la extracción de proteínas citoplasmáticas, nucleares y de membrana
  • Formulación suave que ayuda a mantener complejos proteicos para la coinmunoprecipitación (co-IP)
  • No libera el ADN genómico que puede causar una alta viscosidad en la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Tampón de lisis
Volumen (métrico) 250 ml
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce