Learn More
Descrizione
Consiga una carboximetilación rápida de residuos de cisteína reducidos con el ácido yodoacético Thermo Scientific™ Pierce™ y yodoacetamida.
El ácido yodoacético (IAA) puede reaccionar con varios grupos funcionales de proteínas, pero normalmente se utiliza para la S-carboximetilación específica de sulfhidrilos (cisteínas reducidas).
El ácido yodoacético reacciona con sulfhidrilos en cisteínas, nitrógenos de la cadena lateral imidazolil de histidinas, el tioéter de metionina y el grupo primario de aminas de lisinas. La tasa de reacción y especificidad depende del nivel de ionización, que puede ser manipulado por el pH de la condición de reacción.
Aspectos destacados:
El ácido yodoacético reacciona con sulfhidrilos en cisteínas, nitrógenos de la cadena lateral imidazolil de histidinas, el tioéter de metionina y el grupo primario de aminas de lisinas. La tasa de reacción y especificidad depende del nivel de ionización, que puede ser manipulado por el pH de la condición de reacción.
Aspectos destacados:
- Reacciona a un pH ligeramente alcalino para la S-carboximetilación específica de sulfhidrilos libres
- Reacciona a pH bajo para la carboximetilación específica de metionina
- Reacciona a pH alto para favorecer la carboximetilación de histidinas y lisinas
- El metilato redujo los fragmentos de péptido de cisteína en las digestiones de proteasa para la espectrometría de masas
Specifica
Specifica
| Reactividad química | Tiol |
| Descripción | Ácido yodoacético |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. |
| Etiqueta o tinte | Grupo no reactivo |
| Tipo de etiqueta | Grupos de bloqueo |
| Línea de productos | Pierce |
| Separador | Corto (< 10 Å) |
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 500 mg |
| Solubilidad | Agua |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pierce Iodoacetic Acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: IODO ACETIC ACID
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?