Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de yodación Pierce™
Código de producto. 11864614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11864614 10 tubos paquete de 10
1 options
Código de producto. 11864614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Etiquete (yode) proteínas y péptidos de forma fiable con yodo-125 utilizando tubos de ensayo de vidrio previamente recubiertos (activados) con reactivo de yodación.
Los tubos de yodación Pierce Thermo Scientific™ son tubos de ensayo de vidrio de 12 x 75 mm previamente recubiertos en la parte inferior con el reactivo de yodo Pierce, que activa el yodo-125 para los procedimientos de yodación de proteínas o péptidos.
La popularidad del reactivo de yodación Pierce Thermo Scientific se debe a su química suave y altamente eficiente. Ofrecemos este reactivo en la forma más práctica y versátil del mercado: prerrecubrimiento la superficie interior de tubos de ensayo de 75 mm x 12 mm.
Características destacadas:
  • La yodación puede completarse en menos de 2 minutos.
  • Elimina el tedioso paso de revestimiento de superficie del reactivo
  • Proporciona una superficie estable revestida del reactivo y resistente a las escamas en el tubo
  • Permite que las yodaciones se realicen directamente en el tubo
  • Permite la preactivación de 1252 1 directamente en el tubo
  • Ofrece la oportunidad de yodar la proteína sin necesidad de que la proteína entre en contacto directo con el reactivo de yodación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de yodación
Cantidad 10 tubos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a temperatura ambiente, protegido de la humedad. Una vez abierta la bolsa de barrera, cierre la bolsa resellable interior que contiene los tubos con los tapones amarillos y el desecante.
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte Yodo-125
Tipo de etiqueta Radioisótopo