Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Código de producto. 15786003 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
Tamaño de la unidad:
76 microgramos
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15786003 5 x 76 μg paquete de 5
15776003 1 x 76 μg 76 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15786003 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A33527
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Mezcla estándar de proteínas intactas
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento 5 viales, almacenar de -5 a -30 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 5 x 76 μg
Formulario Polvo
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.