Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA In-Cell, colorimétrico
Código de producto. 11830074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
11830074 4 x 96 pruebas 1 set
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11830074 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 62200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Kit de ELISA intracelular
El kit de detección colorimétrica ELISA In-Cell es un método sencillo para cuantificar las proteínas intracelulares en células completas. Principio del método para realizar el ensayo, las células son primero chapadas, tratadas y fijadas. La expresión de las proteínas de interés se monitoriza en pocillos de una microplaca utilizando anticuerpos primarios específicos (consulte la sección Información importante del producto para consultar los anticuerpos incluidos en cada kit) y un reactivo de detección conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP). El kit se suministra con una tinción de células completas para controlar las diferencias en placa de las células, lo cual es importante al medir los niveles relativos de una proteína con diferentes tratamientos o evaluar su forma de modificación postranslacional (PTM). Después de la tinción, los resultados se analizan normalizando los valores de absorbancia (actividad de HRP) al número de células, que se ajusta a las diferencias de placas celulares entre los pocillos. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los reactivos ELISA In-Cell de Invitrogen proporcionan un método para determinar con precisión los niveles de proteína relativos y el grado de modificación postranslacional (PTM) entre varios tipos de células. Los procedimientos ELISA In-Cell se pueden realizar en microplacas de 96 o 384 pocillos, son escalables y conservan el cultivo celular y los reactivos de tratamiento. Debido a que los datos del ensayo se miden mediante un lector de placas ELISA estándar o un sistema de imágenes por infrarrojos, los resultados están disponibles para su análisis. Además, el ensayo es susceptible a la automatización, lo cual es ideal para estudios de ARNip y la detección de drogas.
Características destacadas:
  • Dos formatos de detección disponibles: colorimétrico (para lectores de placas estándar) y fluorescente de infrarrojo cercano (para sistemas de imágenes por infrarrojos)
  • Formato de ensayo sencillo y rápido y la capacidad de realizar experimentos multiplexing
  • No se requiere preparación de muestras especial
  • Mayor rendimiento en comparación con western blotting
  • Rentabilidad (un pocillo frente a un carril) en comparación con western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección colorimétrica ELISA In-Cell Pierce
Tipo de producto Kit de ELISA
Cantidad 4 x 96 pruebas
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Tipo de muestra Sobrenadante
Volumen de muestra Sobrenadante 10 000 células
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 24 h
Contenido del kit Tampón bloqueante, Solución salina tamponada con Tris 20X, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, Conjugado HRP, Sustrato TMB, Solución de parada TMB, Tinción de células completas Janus Green, Tampón de elución, Conjunto de sellos para placas finas, Componentes incluidos únicamente en los kits específicos objetivo: anticuerpo #1 y anticuerpo #2
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)