Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunodiffusion Plates, Multiple Pattern
Código de producto. 10036373 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10036373 6 plates paquete de 6
1 options
Código de producto. 10036373 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Identifique y caracterice las interacciones de unión entre anticuerpos y antígenos con estas placas de gel Ouchterlony estándar con patrones de seis pocillos alrededor de un pocillo.
Las placas de inmunodifusión Thermo Scientific™ Pierce son placas de gel Ouchterlony estándar que contienen patrones de seis pocillos alrededor de un pocillo para estudiar y caracterizar las interacciones de unión entre anticuerpos y antígenos.
La inmunodifusión (ID) es una técnica clásica para detectar interacciones entre anticuerpos y antígenos que se basa en la teoría de la doble difusión descrita originalmente por Oudin1 y Ouchterlony.2 Los antígenos y los anticuerpos se colocan en pocillos separados que se cortan en una matriz de gel y se permite que se produzca difusión entre estos. Si la reacción es positiva, se forma un precipitado que aparece como una línea opaca. La reacción de precipitación ocurre cuando las concentraciones de antígeno y anticuerpo se combinan en proporciones casi equivalentes.
Cuando los antígenos multivalentes se combinan con anticuerpos divalentes en solución, se forman retículas tridimensionales que se agregan y precipitan. La cantidad de precipitado varía en proporción a la concentración del antígeno y el anticuerpo. En proporciones equivalentes u óptimas, casi todos los antígenos y anticuerpos se precipitarán. Si hay exceso de anticuerpos, los complejos que se forman con el antígeno son insolubles. Cuando hay exceso de antígenos, el precipitado tiene tendencia a disolverse debido a la formación de complejos solubles.
Características destacadas:
  • El agente gelificante contiene iluminadores de precipitina y potenciadores de difusión que ayudan a visualizar y acelerar el proceso de interacción, respectivamente.
  • Bandas de precipitina adecuadas de todas las especies (incluidas de la especie conejo).
  • Los geles se pueden lavar, secar y teñir para obtener un registro permanente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Inmunodifusión (ID)
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente. No congele las placas ni permita que se sequen.
Método de detección Precipitado
Color Transparente
Tipo Placa multipocillo
Volumen de trabajo (métrico) 22 μl
Número de pocillos 6
Línea de productos Pierce
Cantidad 6 plates
Especificidad de diana Sin especificidad de elemento objetivo
Técnica Inmunodifusión (ID)
Altura (métrico) 2,8mm
Diámetro (métrico) 3,2mm