Learn More
Thermo Scientific™ Gel reductor de disulfuro de TCEP inmovilizado Pierce™
Código de producto. 10647344 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10647344 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 10647344 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    226.65€ / 5 ml
    Ahorro 75.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Reduzca eficazmente los enlaces de disulfuro de proteínas o peptídicos con esta resina de agarosa estable, inodora y en gránulos en la que se inmoviliza la fosfina Tris (2-carboxietil).
El gel reductor de disulfuro de TCEP inmovilizado Thermo Scientific™ Pierce es Tris(2-carboxietil)fosfina que se inmoviliza covalentemente a la resina de agarosa en gránulos para permitir una reducción eficaz de los enlaces de disulfuro de proteínas o peptídicos.
Las trialquilfosfinas sirven como excelentes agentes para la reducción de puentes disulfuro en proteínas, péptidos y otras moléculas que contienen enlaces disulfuro y son relativamente poco reactivas hacia otros grupos funcionales. La trialquilfosfina TCEP es estable en soluciones acuosas y no se somete a una rápida oxidación como ocurre a menudo con otros agentes reductores como el ditiotreitol (DTT) o el β-mercaptoetanol (BME). El TCEP no interfiere con los reactivos que reaccionan al sulfhidrilo habituales (por ejemplo, entrecruzadores de maleimida). Sin embargo, muchos protocolos requieren la recuperación de la muestra reducida separada del agente reductor. El gel reductor de disulfuro de TCEP inmovilizado elimina la necesidad de utilizar laboriosos e ineficientes métodos de filtración en gel para separar la muestra reducida del agente reductor. El gel reductor de disulfuro de TCEP inmovilizado puede adaptarse según convenga a una variedad de tamaños y formatos (es decir, procedimientos de lotes, columnas de centrifugación y columnas de flujo por gravedad).
Características destacadas:
  • Inodoro: reduzca las proteínas en su sobremesa; contribuye a un entorno de laboratorio más saludable
  • Estable: no hay prácticamente pérdida de actividad cuando se almacena refrigerado
  • Versátil: reduce los péptidos y las proteínas en una amplia gama de condiciones de pH, sal, detergente y temperatura
  • Flexible: la pulpa de resina proporciona flexibilidad para su uso en los modos de tubo de centrifugación, columna o lote
  • Ahorro de tiempo: la eliminación de un reductor soluble ahorra tiempo y conserva la muestra
  • Eficaz: invierte tanto los enlaces de disulfuro naturales como los enlaces de disulfuro incorporados artificialmente mediante entrecruzamiento; excelente alternativa para desacoplar proteínas o péptidos entrecruzados con agentes como DSP y DTSSP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele.
Línea de productos Pierce
Formulario Líquido
Cantidad 5 ml
Tipo de producto Reactivo reductor de disulfuro