Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Pepsin (Agarose Resin)
Código de producto. 10599103 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10599103 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 10599103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20343
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite generar y purificar fragmentos de Fab y F(ab')2 a partir de anticuerpos con endopeptidasa ácida (pepsina) inmovilizada en resina de agarosa en gránulos.
La pepsina inmovilizada Thermo Scientific™ Pierce es una endopeptidasa ácida (pepsina) que se ha inmovilizado en resina de agarosa en gránulos para permitir la generación y purificación de fragmentos de Fab y F(ab')2 a partir de anticuerpos.
La pepsina inmovilizada puede sustituirse por pepsina libre en cualquier aplicación y ofrece una serie de ventajas, como que prácticamente elimina la autolisis, elimina la contaminación de las muestras con la proteasa y permite controlar la digestión mediante la eliminación de la pepsina. La pepsina inmovilizada también es más estable frente a la desnaturalización inducida por calor, lo que hace que la actividad se mantenga durante más tiempo. El kit de preparación F(ab')2 contiene pepsina inmovilizada, otros reactivos necesarios y un protocolo optimizado para la digestión de anticuerpos humanos, de conejo y de ratón.
Características destacadas:
  • La pepsina puede escindir fragmentos Fc de IgG, dando como resultado fragmentos F(ab')2.
  • Amplia especificidad, incluida la actividad de la esterasa.
  • Fácil de usar: basta con retirar los gránulos de agarosa para detener la digestión enzimática.
Incluye:
El kit contiene pepsina inmovilizada, otros reactivos necesarios y un protocolo optimizado para la digestión de anticuerpos humanos, de conejo y de ratón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto de 4 a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Suspensión líquida
Cantidad 5 ml
Tipo de producto Pepsina
compliance-icons
Nombre del producto
  • IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A