Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Ficin (Agarose Resin)
Código de producto. 10006813 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10006813 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 10006813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44881
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Permite la fragmentación controlada de anticuerpos, especialmente de IgG1 de ratón, con esta proteína ficina específica de sulfhidrilo inmovilizada en resina de agarosa granulada.
La ficina inmovilizada Thermo Scientific™ Pierce consiste en una proteasa específica de sulfhidrilo (ficina) que se ha inmovilizado en resina de agarosa granulada para permitir la fragmentación controlada de anticuerpos, especialmente de IgG1 de ratón.
La ficina, que es similar a la papaína, es una proteasa sulfhidrilo inespecífica aislada del látex de higo. El peso molecular de la ficina es de aproximadamente 25.000 y es eficaz a pH 4 - 9,5 con un pH óptimo de 6,5. Cuando las moléculas IgG se incuban con ficina en presencia de cisteína, se dividen uno o más enlaces peptídicos en la región bisagra, lo que produce fragmentos Fab o fragmentos F(ab’)2 El IgG1 de ratón es notablemente difícil de digerir en fragmentos funcionales de Fab o F(ab')2 utilizando papaína o pepsina, sin embargo, la producción y la inmunorreactividad son mejores cuando se digiere el IgG1 de ratón con ficina. La ficina inmovilizada fue diseñada específicamente para la escisión de IgG1 de ratón en fragmentos de Fab o F(ab')2, y es ventajoso porque prácticamente elimina la autólisis, elimina la contaminación de una muestra con la proteasa y permite controlar la digestión mediante la extracción de la papaína o el control del flujo de la muestra sobre una columna de papaína inmovilizada.
Características destacadas:
  • Puede generar fragmentos Fab y F(ab')2 a partir de IgG1 de ratón
  • La reacción se puede controlar fácilmente
  • Los fragmentos de anticuerpos están libres de productos de autodigestión
  • Se elimina la contaminación por ficina en fragmentos de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: 5 ml de resina estable.
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C.
Formulario Suspensión líquida
Cantidad 5 ml
Tipo de producto Ficina inmovilizada
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immobilized Ficin, 5 Ml.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Ficin