Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin Agarose
Código de producto. 11856734 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11856734 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11856734 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20221
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Gránulos de agarosa de biotina inmovilizada (e iminobiotina) para crear una unión sólida (o reversible) y eliminar (o purificar) las proteínas de estreptavidina o avidina y los conjugados de las muestras.
Las resinas de iminobiotina y biotina Thermo Scientific™ Pierce proporcionan una afinidad inusual para experimentos de purificación que conllevan la limpieza o eliminación de componentes de proteínas de avidina o estreptavidina.
La agarosa iminobiotina y la agarosa biotina Pierce son soportes de agarosa granulada sobre los que se han inmovilizado covalentemente mitades de iminobiotina y biotina. Los procedimientos habituales de afinidad de biotina-avidina utilizan proteínas de avidina o estreptavidina inmovilizadas para capturar moléculas marcadas con biotina de una muestra. No obstante, en ocasiones, se produce la situación inversa en la que se requiere biotina inmovilizada para capturar componentes de avidina o estreptavidina de una muestra. Estas resinas de iminobiotina y biotina se aplican en esta situación especial.
La biotina inmovilizada crea una sólida unión entre la avidina y la estreptavidina, por lo que resulta adecuada para aplicaciones de unión no reversible. La iminobiotina inmovilizada es el análogo de guanidino de la biotina. La constante de disociación del complejo avidina-iminobiotina es pH dependiente. A un pH de entre 9,5 a 11, la unión del complejo avidina-iminobiotina será muy sólida. A pH 4, el complejo avidina-iminobiotina se disociará. Por lo tanto, la agarosa iminobiotina se puede utilizar en situaciones que requieran una unión reversible y la elución de los componentes de avidina.
Características destacadas:
  • Posibilita la purificación o eliminación de muestras de avidina o estreptavidina.
  • Las resinas están formadas a partir de agarosa con gránulos entrecruzados sobre la que se inmoviliza de forma covalente la biotina o la iminobiotina.
  • La agarosa biotina se emplea para generar una unión irreversible (por ejemplo, la eliminación de componentes de avidina de una muestra).
  • La agarosa iminobiotina se emplea para generar una unión reversible (por ejemplo, la purificación sin desnaturalización de la avidina).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agarosa iminobiotina Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 mL
Objetivo Estreptavidina
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Derivado de biotina
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa