Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IgM Purification Kit
Código de producto. 10351414 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 columnas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10351414 1 columnas 1 set
1 options
Código de producto. 10351414 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44897
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Purifique fácilmente IgM de líquido ascítico de ratón utilizando una proteína de unión a manosa inmovilizada, que se une a la IgM en los tampones suministrados con el kit.
El kit de purificación de IgM Thermo Scientific™ Pierce es un sistema de tampón y matriz de afinidad fácil de usar para la purificación de IgM a partir de líquido ascítico de ratón; el método utiliza la proteína de unión a manosa inmovilizada, que se une con la IgM en los tampones suministrados con el kit.
La MBP-agarosa Pierce es una proteína de unión a manosa (también llamada «lectina de unión a manosa», MBL) purificada inmovilizada en agarosa granulada al 4 %. Cuando se utiliza con un sistema de tampón optimizado basado en una unión que depende del calcio y de la temperatura, esta resina permite la purificación por afinidad específica de IgM de ratón a partir de líquido ascítico y otras muestras concentradas. La resina y los tampones fundamentales están disponibles individualmente o reunidos en un completo kit de purificación de IgM que contiene una columna de 5 ml preempaquetada de MBP-agarosa.
Características destacadas:
  • MBP inmovilizado: el sistema de afinidad basado en proteína de unión a manosa (MBP) permite la purificación específica de IgM de ratón a partir de líquido ascítico o el aislamiento parcial de IgM de humano a partir de suero.
  • Kit completo: el kit de purificación de IgM incluye una columna de MBP preempaquetada y tampones listos para usar para una purificación cómoda de al menos 1,5 mg de IgM a partir de muestras de ascitis de 0,5 ml por uso de columna.
  • Condiciones leves: las condiciones de tampón casi neutras y no desnaturalizadoras garantizan la recuperación de los anticuerpos funcionales.
  • Reutilizable: el ligando y las resinas estables pueden regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces sin una disminución significativa de la capacidad de unión.
Incluye:
El kit contiene una columna de MBP-agarosa de 5 ml, tampón de preparación de la columna, tampones de elución y unión de IgM y un extensor de columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgM
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Kit
Fase estacionaria Lectina
Diana de purificación Anticuerpo IgM
Descripción Kit de purificación de IgM Pierce
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 purificaciones de IgM, cada una de 0,5 ml de muestras de ascitis murina
• 1 columna de MBP-agarosa de 5 ml
• Tampón de unión de IgM de 800 ml
• Tampón de elución de IgM de 500 ml
• Tampón de preparación de columnas de MBP de 50 ml
• Extensor de columna
Almacenar a 4 °°C.
Cantidad 1 columnas