Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Código de producto. 10289923 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 columnas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10289923 2 columnas 1 set
1 options
Código de producto. 10289923 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44990
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Unen e inmovilizan covalentemente los anticuerpos para crear una columna de purificación por afinidad reutilizable con alta capacidad de unión con columnas de agarosa de proteína A o G y entrecruzador DSS.
Los kits de orientación IgG Plus Thermo Scientific™ Pierce unen y entrecruzan anticuerpos con proteína A o G de resina de agarosa, y crean a continuación una columna de afinidad reutilizable para la purificación de antígenos.
Estos kits de orientación de IgG utilizan un entrecruzador para enlazar covalentemente anticuerpos unidos a resina de proteína A o proteína G agarosa, y crear a continuación una columna de afinidad reutilizable para la purificación de antígenos. La inmovilización de anticuerpos de estos kits de orientación es más eficiente y estable que la del método de orientación tradicional, debido al entrecruzador que utilizan: NHS-éster DSS (disuccinimidil suberato), en lugar del entrecruzador imidoéster DMP (dimetil pimelimidato). Es posible unir y entrecruzar varios miligramos de IgG con cada columna de 2 ml y, a continuación, utilizar varias veces la columna de afinidad preparada para purificar antígenos en condiciones de unión y elución típicas.
El método de inmovilización recibe el nombre de orientación debido a que los anticuerpos se capturan primero por la resina de afinidad a través de sus regiones Fc, que son los sitios de unión diana de los ligandos proteína A y proteína G. Por lo tanto, los anticuerpos se unen con sus sitios de unión a antígenos orientados hacia el exterior. El entrecruzador DSS reacciona con las aminas primarias (cadena lateral de residuos de lisina) de la proteína A/G y el anticuerpo de unión por afinidad, tras lo cual, las proteínas se fijan entre sí covalente y permanentemente.
Características destacadas:
  • La purificación de antígenos sin contaminantes: permite la purificación de antígenos sin contaminación (coelución) de anticuerpos
  • Inmovilización covalente de anticuerpos resistente a fugas: unión de alta capacidad de IgG a proteína A o proteína G agarosa, seguida de un entrecruzamiento eficaz con un entrecruzador DSS
  • Resina de agarosa de alta calidad: agarosa granulada entrecruzada al 6 % con proteína recombinante A o G
  • Unión y entrecruzamiento suaves: acoplamiento de anticuerpos en PBS estándar
  • Inmovilización orientada: une y entrecruza la IgG con los puntos de unión al antígeno dirigidos hacia fuera, es capaz de capturar el antígeno que pasa en la fase móvil sin impedimento estérico
  • Kits completos: incluyen todos los reactivos necesarios para inmovilizar anticuerpos
  • Mejor que el DMP: menos lixiviación de anticuerpos que el método de orientación tradicional con entrecruzador de dimetil pimelimidato
Incluye:
Columnas de proteína A o G, disuccinimidil suberato (DSS), paquete de PBS, tampón de bloqueo, tampón de unión/lavado, tampón de elución y accesorios para columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Inmovilización de 1 a 6 mg de IgG de ratón por columna
• Columnas de proteína G, 2 ml, dos columnas
• Disuccinimidil suberato (DSS), 2 x 13 mg
• Paquete de PBS (hace 500 ml), un paquete
• Tampón de bloqueo, 6 ml
• Tampón de elución IgG, 15 ml
• Tampón de unión / lavado de anticuerpos, 120 ml
• Accesorios para columnas
Almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 2 columnas
Tipo Kit de orientación de proteína G IgG Plus
Fase estacionaria Proteína G
Suficiente para IgG de ratón de 1 a 6 mg por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad (métrico) 2 mL