Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Hydroxylamine-HCl
Código de producto. 11881405 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11881405 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 11881405 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26103
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
NH2OH (CAS 7803-49-8) para escindir enlaces de péptidos ASN-Gly o desproteger los sulfhidrilos tras la modificación del S-acetiltioacetato con reactivo SATA.
Hidroxilamida-HCl Thermo Scientific™ Pierce tiene muchos usos, que incluyen la escisión de enlaces de péptidos ASN-Gly y la desprotección (exposición) de sulfhidrilos para la conjugación, permitiendo la modificación con SATA y otros reactivos similares.
Hidroxilamida-HCl Thermo Scientific™ Pierce tiene muchos usos, que incluyen la escisión de enlaces de péptidos ASN-Gly y la desprotección (exposición) de sulfhidrilos en moléculas modificadas por SATA para la conjugación. Hidroxilamina·HCl es un agente reductor fuerte que es útil en aplicaciones de entrecruzamiento bioquímico, incluyendo la desacetilación de SATA y la división química de EGS y Sulfo-EGS. La hidroxilamina convierte los compuestos de carbonilo (aldehídos y cetonas) en sus derivados de oxima en presencia de una base débil. Por lo tanto, los entrecruzadores y otros compuestos que contienen un carbonilo dentro de su estructura son escindibles con hidroxilamina-HCl.
Características destacadas:
  • Expone grupos de sulfhidrilo protegidos en moléculas modificadas por SATA
  • Divide los entrecruzadores que contienen carbonilo como EGS
Propiedades del reactivo:
  • Nombre químico: Clorhidrato de hidroxilamina
  • Fórmula química: NH2OH·HCl
  • Peso molecular: 69,49
  • Número de orden de compra (CAS): 5470-11-1
  • Forma: Cristales blancos, sin materiales extraños
  • Solubilidad: 10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 5470-11-1
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto disecado a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce
Formulario Sólido
Tipo de reactivo SATA
Cantidad 25 g
Tipo de producto Clorhidrato de hidroxilamina
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine Hydrochloride 25 Gm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride